6-(Trifluoromethyl)isatin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902245-1G PC902245-5G
APOSPC902245-1GEA 114 EUR
APOSPC902245-1G APOSPC902245-5G
6-(Trifluoromethyl)isatin 98%
6-(Trifluoromethyl)isatin
Formula: C₉H₄F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457887
Núm. CAS: 343-69-1