1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902248-5G PC902248-25G
APOSPC902248-5GEA 270 EUR
APOSPC902248-5G APOSPC902248-25G
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole
Formula: C₉H₉FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546504
Núm. CAS: 1187385-87-0