7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902250-1G PC902250-250MG
APOSPC902250-1GEA 230 EUR
APOSPC902250-1G APOSPC902250-250MG
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546530
Núm. CAS: 1187386-23-7