5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC902444-25G PC902444-5G
APOSPC902444-25GEA 0 EUR
APOSPC902444-25G APOSPC902444-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368827
Núm. CAS: 633327-50-1