5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
PC902668-1G PC902668-25G
APOSPC902668-1GEA 116 EUR
APOSPC902668-1G APOSPC902668-25G
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095088
Núm. CAS: 186593-48-6