2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
PC902702-1G PC902702-25G PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA 94.5 EUR
APOSPC902702-1G APOSPC902702-25G APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formula: C₉H₁₁FO₃S
MW: 218.24 g/mol
Densidad: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658061
Núm. CAS: 383-50-6