6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
PC902713-1G PC902713-5G
APOSPC902713-1GEA 104 EUR
APOSPC902713-1G APOSPC902713-5G
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 95%
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₀H₉FO
MW: 164,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684435
Núm. CAS: 29419-14-5