3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 3-Fluoro-2-methoxy-6-picoline
PC902717-5G
APOSPC902717-5GEA
203
EUR
APOSPC902717-5G
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formula:
C₇H₈FNO MW: 141,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095083 Núm. CAS: 375368-80-2 |