2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC902771-1G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 23.2 EUR
APOSPC902771-1G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Formula: C₇H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659495
Núm. CAS: 87674-20-2