2-(2,4-Difluorofenil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902787-100G PC902787-25G
APOSPC902787-100GEA 409 EUR
APOSPC902787-100G APOSPC902787-25G
2-(2,4-Difluorofenil)piridina 98%
2-(2,4-Difluorofenil)piridina
Formula: C₁₁H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787526
Núm. CAS: 391604-55-0