2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902925-1G PC902925-5G
APOSPC902925-1GEA 0 EUR
APOSPC902925-1G APOSPC902925-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839269
Núm. CAS: 180608-37-1