Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC903639-1G PC903639-5G
APOSPC903639-1GEA 0 EUR
APOSPC903639-1G APOSPC903639-5G
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037895
Núm. CAS: 73792-06-0