Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-amino-3,6-difluorobenzoate
PC903670-1G PC903670-5G
APOSPC903670-1GEA 128 EUR
APOSPC903670-1G APOSPC903670-5G
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12159870
Núm. CAS: 1184204-30-5