1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC903680-1G
PC903680-25G
PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA
29
EUR
APOSPC903680-1G
APOSPC903680-25G
APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃FINO₂ Pto. de fusión: 77…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007219 Núm. CAS: 3819-88-3 |