2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9037-100G PC9037-25G PC9037-5G
APOSPC9037-100GEA 364 EUR
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G APOSPC9037-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₀F₄O₃S
Pto. Ebullición: 134…136 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 13…16 °C
Densidad: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155960
Núm. CAS: 786-31-2