6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904495-1G
APOSPC904495-1GEA 106 EUR
APOSPC904495-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Formula: C5H3F3N2O
MW: 164,0853 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09754152
Núm. CAS: 174607-36-4