Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC904570-1G PC904570-5G
APOSPC904570-1GEA 36.4 EUR
APOSPC904570-1G APOSPC904570-5G
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11040454
Núm. CAS: 121629-14-9