5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904683-1G PC904683-250MG PC904683-5G
APOSPC904683-1GEA 219 EUR
APOSPC904683-1G APOSPC904683-250MG APOSPC904683-5G
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₇FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059861
Núm. CAS: 1015845-84-7