Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-fluorophenyl)acetate
PC904715-25G
APOSPC904715-25GEA 68.3 EUR
APOSPC904715-25G
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800605
Núm. CAS: 57486-67-6