2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904911-1G
APOSPC904911-1GEA 26.1 EUR
APOSPC904911-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,5500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07782050
Núm. CAS: 165047-23-4