1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904959-1G PC904959-250MG
APOSPC904959-1GEA 109 EUR
APOSPC904959-1G APOSPC904959-250MG
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₅ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13563063
Núm. CAS: 1203499-12-0