5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905108-1G PC905108-5G
APOSPC905108-1GEA 139 EUR
APOSPC905108-1G APOSPC905108-5G
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06011083
Núm. CAS: 842972-09-2