(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905392-1G PC905392-5G PC905392-10G
APOSPC905392-1GEA 35.1 EUR
APOSPC905392-1G APOSPC905392-5G APOSPC905392-10G
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200782
Núm. CAS: 131747-60-9