3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9054-1G PC9054-5G
APOSPC9054-1GEA 62.5 EUR
APOSPC9054-1G APOSPC9054-5G
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₆FNO
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02260800
Núm. CAS: 31915-26-1