Ethyl 2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905564-1G
PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA
806
EUR
APOSPC905564-1G
APOSPC905564-250MG
Ethyl 2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183.18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16748979 Núm. CAS: 39891-14-0 |