Tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: TBAT, Tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate(IV)
PC905582-25G
APOSPC905582-25GEA 109 EUR
APOSPC905582-25G
Tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate 97%
Tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate
Formula: C₃₄H₅₁F₂NSi
MW: 539,87 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274218
Núm. CAS: 163931-61-1