2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906319-25G PC906319-5G PC906319-100G
APOSPC906319-25GEA 132 EUR
APOSPC906319-25G APOSPC906319-5G APOSPC906319-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973756
Núm. CAS: 875664-27-0