4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Difluoroisonicotinonitrile
PC906325-5G
APOSPC906325-5GEA 66.7 EUR
APOSPC906325-5G
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
4-Cyano-3,5-difluoropyridine
Formula: C₆H₂F₂N₂
MW: 140,093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176565
Núm. CAS: 1214377-09-9