3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906342-1G PC906342-5G
APOSPC906342-1GEA 219 EUR
APOSPC906342-1G APOSPC906342-5G
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185333
Núm. CAS: 1211590-31-6