2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC906352-5G
APOSPC906352-5GEA 111 EUR
APOSPC906352-5G
2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
2,5-difluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519028
Núm. CAS: 1093758-82-7