N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA 84.1 EUR
APOSPC906379-1G APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 459-25-6