Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-fluorothiophene-2-carboxylate
PC906382-5G
APOSPC906382-5GEA 127 EUR
APOSPC906382-5G
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₆H₅FO₂S
MW: 160,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606491
Núm. CAS: 100421-52-1