2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC906389-250MG
APOSPC906389-250MGEA 68.3 EUR
APOSPC906389-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846444
Núm. CAS: 173315-54-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR