cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-250MGEA 62.8 EUR
APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037361
Núm. CAS: 1202578-27-5