2,3,5,6-Tetrafluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9064-25G PC9064-5G PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA 134 EUR
APOSPC9064-25G APOSPC9064-5G APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tetrafluoropiridina 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropiridina
Formula: C₅HF₄N
MW: 151,06 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C
Densidad: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011734
Núm. CAS: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3,III