5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
PC906427-5G
APOSPC906427-5GEA 108 EUR
APOSPC906427-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093471
Núm. CAS: 701-16-6