4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluorobenzofurazan
PC906486-1G PC906486-250MG
APOSPC906486-1GEA 435 EUR
APOSPC906486-1G APOSPC906486-250MG
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole 98%
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃FN₂O
MW: 138,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425566
Núm. CAS: 29270-55-1