5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC906562-1G PC906562-5G
APOSPC906562-1GEA 62.5 EUR
APOSPC906562-1G APOSPC906562-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196979
Núm. CAS: 1162674-74-9