5,7-Difluoroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906597-1G
APOSPC906597-1GEA 108 EUR
APOSPC906597-1G
5,7-Difluoroquinoline 95%
5,7-Difluoroquinoline
Formula: C₉H₅F₂N
MW: 165,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474638
Núm. CAS: 34522-72-0