2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906598-5G
APOSPC906598-5GEA 116 EUR
APOSPC906598-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774130
Núm. CAS: 1620-72-0