Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC9067-1G PC9067-5G PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9067-1G APOSPC9067-5G APOSPC9067-10G
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)acético 98%
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)acético
Formula: F₃COC₆H₄CH₂COOH
MW: 220.15 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236325
Núm. CAS: 220239-67-8