1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C/50mmHg
Densidad: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458119
Núm. CAS: 22236-12-0