5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 27.7 EUR
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226544
Núm. CAS: 141872-92-6