4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
PC9071-1G
PC9071-25G
PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA
69.6
EUR
APOSPC9071-1G
APOSPC9071-25G
APOSPC9071-5G
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Formula:
C₁₀H₁₁FO MW: 166,19 g/mol Pto. Ebullición: 95…97 °C/0,7mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038305 Núm. CAS: 26393-91-9 |