5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907348-5G
APOSPC907348-5GEA 89.9 EUR
APOSPC907348-5G
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033260
Núm. CAS: 106615-61-6