2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907811-1G PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA 754 EUR
APOSPC907811-1G APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₅ClFN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01346699
Núm. CAS: 67316-43-2