3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907815-5G
APOSPC907815-5GEA 248 EUR
APOSPC907815-5G
3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
3-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062434
Núm. CAS: 873697-68-8