4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC907828-10G PC907828-25G
APOSPC907828-10GEA 0 EUR
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₂
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018061
Núm. CAS: 711-38-6