5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907909-1G
APOSPC907909-1GEA 56.7 EUR
APOSPC907909-1G
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₈H₆FN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028454
Núm. CAS: 341978-66-3