Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluorocinnamic acid ethyl ester, Ethyl (2E)-3-(4-fluorophenyl)acrylate
PC907942-1G PC907942-5G
APOSPC907942-1GEA 154 EUR
APOSPC907942-1G APOSPC907942-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formula: C₁₁H₁₁FO₂
MW: 194,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02252626
Núm. CAS: 352-03-4